Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Influenza A (H1N1) Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))

Fournisseur: Abnova
PAB14277
ABNOPAB14277EA 1300 EUR InStock
ABNOPAB14277
Anti-Influenza A (H1N1) Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against Influenza A Strain A/USSR/90/77 (H1N1)..

Recommended Dilutions: Recommend dilution (1:10-1:50

Type:
Antigen: Influenza A (H1N1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité