Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Collagen Type VI Goat Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Abnova
PAB14401
ABNOPAB14401EA 912 EUR InStock
ABNOPAB14401
Anti-Collagen Type VI Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against native COL6.

Recommended Dilutions: Immunocytochemistry: 1:20-1:40; Immunohistochemistry: 1:20-1:40; ELISA: 1:1000-1:4000

Type:
Antigen: Collagen Type VI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité