Anti-HMGA2-P3 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB14453
ABNOPAB14453EA 779 EUR InStock
ABNOPAB14453
Anti-HMGA2-P3 Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of HMGA2-P3.
Type: Primary
Antigen: HMGA2-P3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité