Anti-SYCP1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Fournisseur: Abnova
PAB14959
ABNOPAB14959EA 779 EUR InStock
ABNOPAB14959
Anti-SYCP1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SYCP1.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:300-1:750
Type:
Antigen: SYCP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 549
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité