Anti-TRPM2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Fournisseur: Abnova
PAB15107
ABNOPAB15107EA 779 EUR InStock
ABNOPAB15107
Anti-TRPM2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Trpm2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 2 ?g/ml
Type:
Antigen: TRPM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 549
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité