Anti-TMED10 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Fournisseur: Abnova
PAB15136
ABNOPAB15136EA 779 EUR InStock
ABNOPAB15136
Anti-TMED10 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TMED10.
Recommended Dilutions: Western Blot: 2 ?g/ml
Type:
Antigen: TMED10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 549
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Primates, Rabbit, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité