Anti-KCND2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB15832
ABNOPAB15832EA 648 EUR InStock
ABNOPAB15832
Anti-KCND2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Kcnd2.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: KCND2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité