Anti-REXO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB15837
ABNOPAB15837EA 648 EUR InStock
ABNOPAB15837
Anti-REXO1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant Rexo1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: REXO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité