Anti-NDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB16023
ABNOPAB16023EA 648 EUR InStock
ABNOPAB16023
Anti-NDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NDR1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000-1:5000; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Thale cress
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité