Anti-NUDC Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB16636
ABNOPAB16636EA 523 EUR InStock
ABNOPAB16636
Anti-NUDC Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NUDC.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:32000; Western Blot: 0.3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NUDC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité