Anti-TFB1M Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB16639
ABNOPAB16639EA 523 EUR InStock
ABNOPAB16639
Anti-TFB1M Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TFB1M.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:64000; Western Blot: 0.3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TFB1M
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité