Anti-KCND3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB16880
ABNOPAB16880EA 423 EUR InStock
ABNOPAB16880
Anti-KCND3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Kcnd3.
Recommended Dilutions: Enzyme Immunoassay (1:500000; Western Blot: 1:5000
Type: Primary
Antigen: KCND3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité