Anti-LIG4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB17316
ABNOPAB17316EA 423 EUR InStock
ABNOPAB17316
Anti-LIG4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of LIG4.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50-1:100; ELISA: 1:20000
Type: Primary
Antigen: LIG4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité