Anti-USP16 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB17805
ABNOPAB17805EA 402 EUR InStock
ABNOPAB17805
Anti-USP16 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of USP16.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:32000
Type: Primary
Antigen: USP16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité