Anti-ADAMTS8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB18816
ABNOPAB18816EA 423 EUR InStock
ABNOPAB18816
Anti-ADAMTS8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADAMTS8.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:80000; Western Blot: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: ADAMTS8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité