Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ig IgM µ Rabbit Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Abnova
PAB18919
ABNOPAB18919EA 912 EUR InStock
ABNOPAB18919
Anti-Ig IgM µ Rabbit Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Rabbit anti-pig IgG recognizes pig IgM mu heavy chain. This secondary antibody was purified using delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography. The antibody is conjugated with Peroxidase.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000-1:50000; Western Blot: 1:1000-1:10000; Immunohistochemistry: 1:500-1:2500

Type: Secondary
Antigen: IgM μ
Clonality: HRP (Horseradish Peroxidase)
Clone: Monoclonal
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité