Anti-IL18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB19122
ABNOPAB19122EA 402 EUR InStock
ABNOPAB19122
Anti-IL18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against full length recombinant IL18.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500
Type: Primary
Antigen: IL18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 μl 100 µg ABNOPAB19122
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité