Anti-ANXA6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB19522
ABNOPAB19522EA 523 EUR InStock
ABNOPAB19522
Anti-ANXA6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ANXA6.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ANXA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité