Anti-RTCB Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB19694
ABNOPAB19694EA 523 EUR InStock
ABNOPAB19694
Anti-RTCB Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of C22orf28.
Recommended Dilutions: Western Blot: 0.05-0.2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: RTCB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité