Anti-CLCA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB20917
ABNOPAB20917EA 523 EUR InStock
ABNOPAB20917
Anti-CLCA4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant CLCA4.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:10-1:20
Type: Primary
Antigen: CLCA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité