Anti-CEP162 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB22408
ABNOPAB22408EA 523 EUR InStock
ABNOPAB22408
Anti-CEP162 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant KIAA1009.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:200-1:500
Type: Primary
Antigen: CEP162
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité