Anti-PRHOXNB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB23376
ABNOPAB23376EA 523 EUR InStock
ABNOPAB23376
Anti-PRHOXNB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against recombinant PRHOXNB.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Type: Primary
Antigen: PRHOXNB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité