Anti-USB1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB24559
ABNOPAB24559EA 523 EUR InStock
ABNOPAB24559
Anti-USB1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of C16orf57.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:16000; Western Blot: 0.3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: USB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité