Anti-CTDSP1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB24615
ABNOPAB24615EA 518 EUR InStock
ABNOPAB24615
Anti-CTDSP1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CTDSP1.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:16000; Western Blot: 0.1-0.3 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: CTDSP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité