Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tac1 Guinea Pig Polyclonal Antibody

Fournisseur: Abnova
PAB24942
ABNOPAB24942EA 779 EUR InStock
ABNOPAB24942
Anti-Tac1 Guinea Pig Polyclonal Antibody
Anticorps
Guinea pig polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Tac1.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: Tac1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Guinea Pig
Isotype:
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité