Anti-UHRF1BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB25718
ABNOPAB25718EA 518 EUR InStock
ABNOPAB25718
Anti-UHRF1BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of UHRF1BP1.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1-2 ?g/ml; Immunohistochemistry: 2.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: UHRF1BP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité