Anti-IgM Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB29187
ABNOPAB29187EA 402 EUR InStock
ABNOPAB29187
Anti-IgM Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against native Human IgM.
Type: Primary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité