Anti-c-Myc tag Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB29202
ABNOPAB29202EA 402 EUR InStock
ABNOPAB29202
Anti-c-Myc tag Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against c-Myc tag.
Recommended Dilutions: ELISA: Capture: 1:50-1:200, Detection: 1:5000-1:20000; Flow Cytometry: 1:100; Western Blot: 1:5000
Type: Primary
Antigen: c-Myc tag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité