Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-c-Myc tag Chicken Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Abnova
PAB29204
ABNOPAB29204EA 423 EUR InStock
ABNOPAB29204
Anti-c-Myc tag Chicken Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Chicken polyclonal antibody raised against c-Myc tag with Biotin conjugation.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2500-1:10000; Western Blot: 1:500-1:1500

Type: Tag
Antigen: c-Myc tag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité