Anti-Rotavirus Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB29808
ABNOPAB29808EA 402 EUR InStock
ABNOPAB29808
Anti-Rotavirus Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against rotavirus.
Type: Primary
Antigen: Rotavirus
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Viruses
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité