Anti-TSPAN7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB30843
ABNOPAB30843EA 523 EUR InStock
ABNOPAB30843
Anti-TSPAN7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against partial recombinant human TSPAN7.
Type: Primary
Antigen: TSPAN7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité