Anti-ACSL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB5224
ABNOPAB5224EA 402 EUR InStock
ABNOPAB5224
Anti-ACSL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ACSL3.
Type: Primary
Antigen: ACSL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité