Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIRT4 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Abnova
PAB6590
ABNOPAB6590EA 518 EUR InStock
ABNOPAB6590
Anti-SIRT4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SIRT4.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:32000; Western Blot: 1-3 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 2-3 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: SIRT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité