Anti-ADH1A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB6725
ABNOPAB6725EA 523 EUR InStock
ABNOPAB6725
Anti-ADH1A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ADH1A/ADH1B/ADH1C.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:16000; Western Blot: 0.3-1.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: ADH1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité