Anti-S100 A4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB7142
ABNOPAB7142EA 523 EUR InStock
ABNOPAB7142
Anti-S100 A4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of S100A4.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:128000; Western Blot: 0.03-0.1 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 2-3 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: S100 A4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité