Anti-C18ORF8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB7281
ABNOPAB7281EA 523 EUR InStock
ABNOPAB7281
Anti-C18ORF8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of C18orf8.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:32000; Western Blot: 1-3 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: C18ORF8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité