Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-17-alpha-Boldenone Polyclonal Antibody

Fournisseur: Abnova
PAB8199
ABNOPAB8199EA 1170 EUR InStock
ABNOPAB8199
Anti-17-alpha-Boldenone Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against 17 alpha-Boldenone.

Recommended Dilutions: Enzyme Immunoassay (0.25 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: 17-alpha-Boldenone
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité