Anti-17-beta-Testosterone-long linker Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB8213
ABNOPAB8213EA 904 EUR InStock
ABNOPAB8213
Anti-17-beta-Testosterone-long linker Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against 17 beta-Testosterone-long linker.
Recommended Dilutions: Enzyme Immunoassay (2.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: 17-beta-Testosterone-long linker
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité