Anti-Amikacin Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB8219
ABNOPAB8219EA 1170 EUR InStock
ABNOPAB8219
Anti-Amikacin Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against Amikacin.
Recommended Dilutions: ELISA: 0.31 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Amikacin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité