Anti-Florfenicol(N) Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB8275
ABNOPAB8275EA 1170 EUR InStock
ABNOPAB8275
Anti-Florfenicol(N) Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against Florfenicol(N).
Recommended Dilutions: Enzyme Immunoassay (2.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Florfenicol(N)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité