Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM µ Rabbit Monoclonal Antibody

Fournisseur: Abnova
PAB9146
ABNOPAB9146EA 1040 EUR InStock
ABNOPAB9146
Anti-IgM µ Rabbit Monoclonal Antibody
Anticorps
Rabbit anti-bovine IgG recognizes bovine IgM mu heavy chain. This secondary antibody was purified using a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer stated above.

Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: µ-chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité