Anti-IgG Rabbit Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB9173
ABNOPAB9173EA 423 EUR InStock
ABNOPAB9173
Anti-IgG Rabbit Monoclonal Antibody
Anticorps
Rabbit anti-chicken IgG recognizes chicken IgG whole molecule. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography.
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité