Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Rabbit Monoclonal Antibody

Fournisseur: Abnova
PAB9474
ABNOPAB9474EA 264 EUR InStock
ABNOPAB9474
Anti-IgG Rabbit Monoclonal Antibody
Anticorps
Rabbit anti-pig IgG recognizes pig IgG F(ab')2 fragment. This secondary antibody was purified using delipidation and defibrination.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(ab')2
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité