Anti-DBH Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB9692
ABNOPAB9692EA 523 EUR InStock
ABNOPAB9692
Anti-DBH Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Sheep polyclonal antibody raised against synthetic peptide of DBH.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: DBH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité