L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plate sealing film, AeraSeal
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
AC1201-02
AC1201-02EA 125 EUR InStock
AC1201-02
Plate sealing film, AeraSeal
Scellés Microplaque Sceaux
AeraSeal is a 114 µm thick, hydrophobic porous film with medical-grade adhesive for tissue culture plates, bio-blocks, and 96-well plates where gas exchange is necessary for cell or bacterial growth.
  • Minimise cross-contamination, spillage and evaporation
  • Allow uniform air and CO2 exchange for all wells, unlike plate lids which favour exchange for wells near the plate edge
Dimensions: 82,6×142,9 for standard size tissue culture plates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité