Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorophénol

Fournisseur: ACCUSTANDARD
Attention

A014
ACCUA014EA 36.8 EUR InStock
ACCUA014
3-Chlorophénol
3-Chlorophénol


Formule: C₆H₅ClO
Point d'ébullition: ∼214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…34 °C
Densité: 1.245 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002256
Numéro CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité