Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Trichlorophénol

Fournisseur: ACCUSTANDARD
Attention

A026
ACCUA026EA 36.8 EUR InStock
ACCUA026
2,4,6-Trichlorophénol
2,4,6-Trichlorophénol


Formule: C₆H₃Cl₃O
Point d'ébullition: 244.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼66 °C
Densité: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002172
Numéro CAS: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité