Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentachlorophénol

Fournisseur: ACCUSTANDARD
Danger

A031
ACCUA031EA 33.9 EUR InStock
ACCUA031
Pentachlorophénol
Pentachlorophénol


Formule: C₆HCl₅O
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 87-86-5
EINECS: 201-778-6
ONU: 3155
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07242
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité