Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Stéarate de méthyle

Fournisseur: ACCUSTANDARD

SFA011N
ACCUSFA011NEA 36.8 EUR InStock
ACCUSFA011N
Stéarate de méthyle
Stéarate de méthyle


Formule: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 1.007 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009005
Numéro CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité