ACE 5 AQ, 50 X 21.2 MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor
Type de colonne: Colonne HPLC, Avantor® ACE®, AQ, 1/16" connections, Acier inoxydable, Ø int.: 21,20 mm, Longueur: 50 mm, Taille de pore: 100 Å, Granulométrie: 5 µm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ACE 5 AQ, 50 X 21.2 MM 1 * 1 Pce ACE-126-0520 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou